Learn More
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital
Sorgt für ein synchrones Rühren von 6 oder 15 Proben. Die Velp Scientifica™ MULTISTIRRER der Digital-Serie können mit einem Umluftwasserbad kombiniert werden, um die Temperatur von Proben zu regeln.
Marke:  Velp Scientifica™ F203A0180
929.02 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15549240
  • 1165.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zuverlässige und präzise Einstellung
  • Helle Digitalanzeige für präzise Geschwindigkeitsüberwachung
  • Exklusiver On-Board-Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Einstellbarer Rückwärtsbetrieb (zeitgesteuert)
  • Drehzahlregelung von 80 bis 1,500 U/min
  • SpeedServo™ sorgt für konstante Drehzahlen auch bei Änderungen der Viskosität
  • Synchronisiertes Rühren, gleiche Geschwindigkeit gewährleistet
Auswahl an Kapazitäten
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 Plätze, max. Ø von 85 mm – 400 ml
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 Plätze, max. Ø von 64 mm – 250 ml
Robuste Konstruktion, praktisches Design
  • Widerstandsfähige Oberplatte aus Edelstahl
  • Lange Betriebsdauer
  • Ergonomisch – sehr niedrige Höhe
  • Universeller Netzspannungs-/Frequenzbereich
  • Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
Anwendungsorientiert
  • Erhitzt sich auch nach mehrtägigem durchgehenden Einsatz nicht
  • Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie
  • Sanftanlauf, aber erreicht schnell die eingestellte Geschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
  • Bewahren Sie Thermostatproben mit einem Umwälzwasserbad
Spezifikation
Spezifikation
80 - 1.500 U/min
Edelstahl
Digital
100/240 V
370 x 230 x 51,5 mm
50/60 Hz
Einphasig
Magnetrührer
15
15 x 250 ml
Rechteckig
9 W
100/240 V, 50/60 Hz
MULTISTIRRER Digital 15
10-U/min-Schritte
2,1 kg
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital > 15 x 250 ml