Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ System stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her.
5290.46 € - 9356.55 €
Spezifikation
Leitfähigkeit | 0,055 μS/cm |
---|---|
Feedwater Connector | R 3/4 in. |
Speisewasserüberwachung | Ja |
Speisewasserquelle | Vorbehandelt |
Flussrate | Bis zu 2 l/min |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11327031
|
Thermo Scientific™
50131211 |
GenPure Reinstwassersystem | N/A | N/A | N/A | |||||
11347031
|
Thermo Scientific™
50131217 |
GenPure Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit UV-Photooxidation und Ultrafiltrationsmembran |
9356.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11367031
|
Thermo Scientific™
50131229 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation and TOC monitor | N/A | N/A | N/A | |||||
11337031
|
Thermo Scientific™
50131235 |
GenPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane | N/A | N/A | N/A | |||||
11357031
|
Thermo Scientific™
50131243 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation | N/A | N/A | N/A | |||||
11377031
|
Thermo Scientific™
50131256 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation, ultrafiltration membrane, and TOC monitor | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Wasseraufbereitungssystem stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her. Das System bietet hervorrragende Steuerungsmöglichkeiten, hohe Präzision und USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation, die aktiviert oder deaktiviert werden kann. Alle GenPure™ Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
- Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
Integrierte TOC-Messung mit Überwachung der UV-Intensität:
- TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung der organischen Substanzen im Wasser.
- Die permanente Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
- Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Benutzer.
- Das System ermöglicht UV-Fotooxidation bei 185/254 nm.
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
Sofort einsetzbar:
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter - alle Komponenten sind zusammen unter einer Bestellnummer erhältlich.
Messung von Leitfähigkeit/spezifischem Widerstand
- Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von 0,1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel
- Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel
GLP-konforme Dokumentation
- Eine Echtzeituhr und ein durch Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen
- Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall sorgt für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datum- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert Fehler der letzten vier Wochen automatisch
- USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation, die ein- oder ausgeschaltet werden kann
Neigbares Bedienfeld für optimale Sichtbarkeit
- Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich neigen, um eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit zu ermöglichen.
- Beleuchtetes, vierzeiliges alphanummerisches Display
Spezifikation
0,055 μS/cm | |
Ja | |
Bis zu 2 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
1 bis 6 bar | |
< 1 | |
2 bis 35 °C | |
615 mm | |
90 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
Typ 1 | |
Wassersystem | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
90 bis 240 V |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.