Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CP0050P
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
- Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
Spezifikation
50 ml | |
±1 ml | |
B | |
10/Packung | |
Hexagonal | |
200 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706 | |
26 mm | |
1 ml | |
7,87 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |