Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
- Durchscheinende Zylinder
- Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
- Nicht benetzbar
- Chemisch beständig
- Kontaktklar
Spezifikation
50 ml | |
ASTM | |
1 ml | |
1 ml | |
Rund |
Polypropylen | |
Beinhalten/Ausgießen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Messzylinder |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur