Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  Azlon CPB0050P
74.19 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11393584
  • 95.30 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
  • Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
  • Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
±1 ml
B
26 mm
1 ml
Hexagonal
200 mm
Polypropylen
ISO 6706
Blau
10/Packung
Blue
7,87 in.
Zylinder ohne Graduierung
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 1mL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis