Learn More
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form
Hergestellt aus hochtransparentem Polymethypenten (PMP). Entspricht DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder der Klasse B mit geprägter Skala kann einer Exposition bis 80 °C standhalten, ohne dass die Fehlergrenzen dauerhaft überschritten werden. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen. Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Marke: Brand™ 35028
37.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Klasse B
- Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
- Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Spezifikation
Klasse B | |
Autoklavierbar | |
80 °C | |
Rund | |
200 mm |
1 ml | |
±1 ml | |
1 ml | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |