Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Artikelnummer. p-8001837
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10195184
Marke: Azlon CP1000P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
  • Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
  • Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
  • Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±10 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Klasse B
Durchmesser (metrisch) 66 mm
Menge 1/Packung
Graduierungen 10 ml
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 17,32 in.
Höhe (metrisch) 440 mm
Typ Zylinder ohne Graduierung