Learn More
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12732796
|
Axygen™
BF-400 |
Rayon | Atmungsaktiver Dichtungsfilm | 153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
11326254
|
Axygen™
BF-400 |
Rayon | Atmungsaktiver Dichtungsfilm | 153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll) | Unsteril |
132.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11336254
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayon | Atmungsaktiver Dichtungsfilm | 153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll) | Steril | N/A | ||||||
12742796
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayon | Atmungsaktiver Dichtungsfilm | 153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll) | Steril |
705.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12623616
![]() |
Axygen™
HSF-AS-300-L |
Aluminium | Verschlussfolienrolle | 115 x 500 m (4,52 x 196 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
12633726
|
Axygen™
HSF-AS-300-P |
Aluminium | Verschlussfolienrolle | 78 x 610 m | Unsteril | N/A | ||||||
12613616
![]() |
Axygen™
HSF-TS-L |
Polyester | CyclerSeal Dichtungsfolienrolle | 115 x 500 m (4,52 x 196 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
12645926
|
Axygen™
HSF-TS-P |
Polyester | CyclerSeal Dichtungsfolienrolle | 78 x 610 m | Unsteril | N/A | ||||||
12557947
![]() |
Axygen™
MF-300 |
Litto oder Ethylen oder Vinyl | Wärmeversiegelungsfolie | 127,2 x 79,5 mm (5 x 3,12 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
12752796
|
Axygen™
PCR-AS-200 |
Aluminium | Verschlussfolie | 146 x 79,2 mm (5,74 x 3,11 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
12577947
|
Axygen™
PCR-AS-200 |
Aluminium | Verschlussfolie | 146 x 79,2 mm (5,74 x 3,11 Zoll) | Unsteril |
184.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12762796
|
Axygen™
PCR-AS-600 |
Aluminium | Verschlussfolie | 133.3 x 79.2 mm (5.24 x 3.11 in.) | Unsteril | N/A | ||||||
11380215
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Polyester | AxySeal Dichtungsfolie | 146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll) | Steril | N/A | ||||||
12782796
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Polyester | AxySeal Dichtungsfolie | 146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll) | Steril |
361.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12772796
|
Axygen™
PCR-SP |
Polyester | AxySeal Dichtungsfolie | 146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll) | Unsteril |
372.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11336074
|
Axygen™
PCR-SP |
Polyester | AxySeal Dichtungsfolie | 146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
12014538
|
Axygen™
PCR-TS |
Polyester | CyclerSeal Dichtungsfolie | 135,5 x 80 mm (5,33 x 3,14 Zoll) | Unsteril | N/A | ||||||
13131824
|
Axygen™
PCR-TS |
Polyester | CyclerSeal Dichtungsfolie | 135,5 x 80 mm (5,33 x 3,14 Zoll) | Unsteril |
438.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304325
|
Axygen™
UC-500 |
Polyolefin | UltraClear Versiegelungsfolie | Not Available | Unsteril |
372.13 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
13191604
|
Axygen™
UC-500 |
Polyolefin | UltraClear Versiegelungsfolie | Not Available | Unsteril | N/A | ||||||
Beschreibung
Axygen Folien sind eine einfache und sparsame Methode, um bei Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR, ELISA und Zellkultur Platten zu verschließen und die Automatisierung zu verbessern. Zur Versiegelung von Multiwell-Mikrotiterplatten. Die Temperatur der Verschlussfolie reicht von -40 bis +104 °C.
Atmungsaktiv
- Ermöglicht den effektiven Gasaustausch für die Kultivierung von Zellen und Bakterien — bei gleichzeitiger Verhinderung von Kontaminationen
- Verschließen von Kulturplatten aus Polypropylen und Polystyrol, 96 und 384 Well-Mikrotiterplatten, einschließlich anderer Assayplatten
- Bietet einen hervorragenden Verschluss für Multiwellplatten mit verschiedenen Temperaturen und Reagenzien
- Mit Versiegelung durch Kompressionsmatten, Folien und Bändern während des Thermocyclings
- Ideal für lichtempfindliche Proben. Der gleichmäßig verteilte Klebstoff bietet einen optimalen Well-Verschluss
- Durchstoßbar, PCR-AS-200
- Die außergewöhnliche Versiegelung über die gesamte Platte schützt Proben während Transport oder Aufbewahrung
- In Kombination mit der Kompressionsmatte von Axygen verhindert diese Polyesterfolie Kontaminationen von Well zu Well und ein Überspringen bei PCR Anwendungen
- Auf Polyester basierend und mit gleichmäßig und konsistent aufgetragenem Acrylklebstoff, um den Randeffekt bei empfindlichen ELISA-Assays zu eliminieren
- Geeignet für das Verschließen von Gewebekulturplatten, Kurzzeitlagerung und Inkubation, Transport und Eindämmung von biologisch gefährlichen Lösungen
- Lieferbar in nicht steriler und steriler Verpackung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten