Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke: Axygen™ PCR-AS-200
Beschreibung
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis hin zu ELISA und Zellkultur sind Axygen-Filme eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Platten zu versiegeln und die Automatisierung zu verbessern. Zum Versiegeln von Multiwell-Mikrotiterplatten.
Aluminium
- Bietet eine hervorragende Versiegelung bei Multiwellplatten mit unterschiedlichen Temperaturen und Reagenzien.
- Zur Versiegelung von Druckmatten, Folien und Klebebändern während des Thermocyclings
- Ideal für lichtempfindliche Proben; der gleichmäßig aufgetragene Klebstoff sorgt für eine optimale Well-Abdichtung
- Durchstechbar, PCR-AS-200
Spezifikation
Aluminium | |
5,74 in. | |
500 | |
146 x 79,2 mm (5,74 x 3,11 Zoll) | |
79.2 mm | |
Verschlussfolie | |
-80 °C° bis +104 °C° |
Unsteril | |
146 mm | |
100 | |
3,11 in. | |
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis ELISA und Zellkulturen; ideal für lichtempfindliche Proben | |
35 μm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.