Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ BF-400-S
402.36 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12742796
  • 705.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rayon
6.02 in.
500
153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll)
82.3 mm
Atmungsaktiver Dichtungsfilm
-20°bis +80 °C
Steril
153 mm
50
3.24 in.
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis ELISA und Zellkulturen, ermöglicht den effektiven Gasaustausch für zelluläre und bakterielle Kultivierung, während gleichzeitig eine Kontamination verhindert wird
50 μm
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Rayon, steril; 140 μm; -20 °C bis 80 °C; Gewebekultur