Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke: Axygen™ BF-400
59.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Axygen Folien sind eine einfache und sparsame Methode, um bei Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR, ELISA und Zellkultur Platten zu verschließen und die Automatisierung zu verbessern. Zur Versiegelung von Multiwell-Mikrotiterplatten. Die Temperatur der Verschlussfolie reicht von -40 bis +104 °C.
Atmungsaktiv
- Ermöglicht den effektiven Gasaustausch für die Kultivierung von Zellen und Bakterien — bei gleichzeitiger Verhinderung von Kontaminationen
- Verschließen von Kulturplatten aus Polypropylen und Polystyrol, 96 und 384 Well-Mikrotiterplatten, einschließlich anderer Assayplatten
- Bietet einen hervorragenden Verschluss für Multiwellplatten mit verschiedenen Temperaturen und Reagenzien
- Mit Versiegelung durch Kompressionsmatten, Folien und Bändern während des Thermocyclings
- Ideal für lichtempfindliche Proben. Der gleichmäßig verteilte Klebstoff bietet einen optimalen Well-Verschluss
- Durchstoßbar, PCR-AS-200
- Die außergewöhnliche Versiegelung über die gesamte Platte schützt Proben während Transport oder Aufbewahrung
- In Kombination mit der Kompressionsmatte von Axygen verhindert diese Polyesterfolie Kontaminationen von Well zu Well und ein Überspringen bei PCR Anwendungen
- Auf Polyester basierend und mit gleichmäßig und konsistent aufgetragenem Acrylklebstoff, um den Randeffekt bei empfindlichen ELISA-Assays zu eliminieren
- Geeignet für das Verschließen von Gewebekulturplatten, Kurzzeitlagerung und Inkubation, Transport und Eindämmung von biologisch gefährlichen Lösungen
- Lieferbar in nicht steriler und steriler Verpackung
Spezifikation
Rayon | |
6.02 in. | |
1000 | |
153 x 82,3 mm (6,02 x 3,24 Zoll) | |
82.3 mm | |
Atmungsaktiver Dichtungsfilm | |
-20°bis +80 °C |
Unsteril | |
153 mm | |
100 | |
3.24 in. | |
Für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis ELISA und Zellkulturen, ermöglicht den effektiven Gasaustausch für zelluläre und bakterielle Kultivierung, während gleichzeitig eine Kontamination verhindert wird | |
50 μm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30