Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ UC-500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13191604
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyolefin
500
Not Available
UltraClear Versiegelungsfolie
-80 °C° bis +104 °C°
Unsteril
100
Ausgelegt auf Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis hin zu ELISA und Zellkultur. Der transparente Film ermöglicht optische Analysen während der Echtzeit-PCR
70 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Polyolefin; 97 μm; -70 bis 100° C; Echtzeit-PCR