Learn More
Heathrow Scientific™ Autoklavierbare Beutel
Durchsichtige Beutel mit blauer Kennzeichnung für biologische Gefahrenstoffe, speziell für sichere Entsorgung entwickelt
Marke: Heathrow Scientific™ HS1002A
98.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus 2,0 mm starkem Polypropylen
- Kann zum wiederholten Autoklavieren verwendet werden
- Starke Seitennähte für den sicheren Halt von Gegenständen
- Autoklavierbar bei 250 °F (121 °C)
- Beschriftungsfeld vorne
- 4 Innenverpackungen von 50 Beuteln
- Einwegprodukt
Spezifikation
Autoclavable Bags | |
Klare autoklavierbare Beutel | |
3,7 gal. | |
Durchsichtig | |
Gefahrenstoffentsorgung | |
Polypropylen | |
2 mm | |
50/Packung | |
80 mil | |
12,2 x 26 x 0,08 in. | |
31 cm | |
66 cm | |
0,01 kg |
Raumtemperatur | |
Autoklavierbar | |
13,99 L | |
Ja | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
200/Karton | |
Kiste | |
310 x 660 mm | |
12,2 in. | |
26 in. | |
0,02 lb. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30