Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar mit Salz
Mit diesem gebrauchsfertigen Differenzierungsmedium können Sie Coliforme und Darmpathogene aus Wasser, Milchprodukten und biologischen Proben isolieren und präsumtiv identifizieren.
Marke:  Thermo Scientific™ PO0149A
16.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12982578
  • 20.90 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey-Agar mit Salz können Sie Coliforme und Darmpathogene aus Wasser, Milchprodukten und biologischen Proben isolieren und präsumtiv identifizieren. Da das Medium das Wachstum von pathogenen grampositiven Kokken sowie von Enterobacteriaceae unterstützt, wird es insbesondere für die Kultivierung von Pathogenen aus klinischen Proben empfohlen. MacConkey-Agar mit Salz bietet auch zahlreiche diagnostische Differenziatoren, wie etwa Gallentoleranz, Kolonienmorphologie und Chromogenese.
Verwenden Sie MacConkey-Agar mit Salz als Differenzierungsmedium für die Isolierung von Coliformen und Darmpathogenen aus Wasser, Milchprodukten und biologischen Proben.
  • Kultivieren Sie Pathogene aus klinischen Proben und Milchprodukten.
  • Führen Sie Wassertests auf das Vorhandensein von Coliformen und Pathogenen durch.
  • Verwenden Sie das Medium parallel zu anderen selektiven Indikatormedien, wie etwa Desoxycholat-Citrat-Agar, Wismutsulfit-Agar, Brillantgrün-Agar, und einem nicht selektiven Medium wie Blutagar.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dunkelrot
MacConkey-Agar mit Salz
UK
19,5g ± 1,0 g
10/Packung
2°bis 10 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4503345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO0149A
Chargennummer4500334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPO0149A
Chargennummer4499852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberPO0149A
Chargennummer4497262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO0149A
Chargennummer4495602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberPO0149A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar mit Salz >