Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7079-2N
123.99 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11912298
  • 133.00 € / 175 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Farben gemäß ISO-Normen
  • Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Glas
0.01 ml
0.2 ml
Großpackung
2 ml
Ja
ASTM E714
Ja
11,41 in.
Rund
0,06 oz.
Serologische Pipette
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten > 2 mL