Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Artikelnummer. 18316523 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
30 x 20 cm (12 x 8 Zoll)
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
31 x 38 in. 97 x 79 cm
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
48 x 36 cm
48 x 37 Zoll (122 x 94 cm)
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Kapazität (angloamerikanisch):
1 bis 2 gal.
12 bis 14 gal.
13 bis 16 gal.
2 bis 3 gal.
20 bis 30 gal.
3 bis 4 gal.
44 gal.
7 bis 10 gal.
Farbe:
Bedruckt, transparent
Klar
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 18316523
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Printed style.
Printed style bags
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 bis 3 gal.
Zertifizierung/Konformität OSHA, 29 CFR1910.1030
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Klar
Enthält Gedruckt in Englisch und Spanisch
Material Polypropylen
Temperaturbereich (metrisch) 140°C
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm