Learn More
Heathrow Scientific™ Autoklavierbare Beutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7192670 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 16370666
Marke: Heathrow Scientific™ HS1002A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtige Beutel mit blauer Kennzeichnung für biologische Gefahrenstoffe, speziell für sichere Entsorgung entwickelt
  • Aus 2,0 mm starkem Polypropylen
  • Kann zum wiederholten Autoklavieren verwendet werden
  • Starke Seitennähte für den sicheren Halt von Gegenständen
  • Autoklavierbar bei 250 °F (121 °C)
  • Beschriftungsfeld vorne
  • 4 Innenverpackungen von 50 Beuteln
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Klare autoklavierbare Beutel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,7 gal.
Kapazität (metrisch) 13,99 L
Verschlusstyp None
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenstoffentsorgung
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 2 mm
Anzahl pro Karton 200/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung
Außenverpackung Kiste
Dicke (angloamerikanisch) 80 mil
Abmessungen (L x B) 310 x 660 mm
Abmessungen (L x B x H) 12,2 x 26 x 0,08 in.
Länge (angloamerikanisch) 12,2 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 26 in.
Breite (metrisch) 66 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,02 lb.
Gewicht (metrisch) 0,01 kg
Produkttyp Autoclavable Bags