Learn More
Thermo Scientific™ DH5α kompetente Zellen
Artikelnummer. 16506900
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
40 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16506900
Marke: Thermo Scientific™ EC0111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Chemisch kompetente E. coli-Zellen, empfohlen für das routinemäßige Subklonieren in Plasmid-Vektoren. Subcloning Efficiency-Zellen eignen sich nicht für die Erzeugung von cDNA-Bibliotheken.
  • Der φ80dlacZΔM15 Marker bietet eine α-Komplementierung des β-Galactosidase-Gens aus pUC oder ähnlichen Vektoren für das Blau-Weiß-Kolonie-Screening auf bakteriellen Agarplatten mit Bluo-Gal bzw. X-Gal.
  • Transformationseffizienz: >1x106 KbE/µg pUC19 DNA
  • Geeignet für routinemäßige Klonieranwendungen, Praktische, wirtschaftliche Verpackung
  • Enthält genetische Marker, die Blau-Weiß-Kolonie-Screening ermöglichen
  • DH5α kompetente Zellen für die Subklonierung eignen sich für standardmäßige DNA-Klonierungsanwendungen:
    • DNA-Klonierung nach PCR- oder Restriktionsverdaureaktionen
    • Subklonierung (Transfer von DNA von einem Elternvektor auf einen Zielvektor)
    • Plasmid-Isolierung
  • Genotyp: F– φ80lacZΔ M15 Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) phoA supE44 λ- thi–1 gyrA96 relA1
  • Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Chemically Competent
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Inhalt und Lagerung Trockeneis (-80 °C)
Bakterien- oder Hefenstamm DH5α
Spezies E. coli
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Menge 20 Reaktionen