Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbaren Deckeln
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2749-05
118.56 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
- Mit geringer Retention erhältlich
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
Spezifikation
20 l, mit Filter, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal, Low Retention | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
20 μl | |
Steril | |
20 l | |
4,86 cm | |
Racks | |
Rot | |
SoftFit L |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30