Learn More
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt als kostengünstige und einfach zu verwendende Option. Die Sampling Systems™ industrielle Edelstahlschaufel ist ideal für den allgemeinen und pharmazeutischen Einsatz.
Marke:  Sampling Systems™ A643-300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15859701
  • 19.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Edelstahl
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
300 ml
230 mm
90 mm
Edelstahl
Poliert
150 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl > Kapazität: 300 ml