Learn More
Thermo Scientific™ 2.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Die einzigartige Kapazität von 8 x 2000 ml (16 l) der Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren erhöht die Produktivität Ihrer Bioprocessing-Methoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003964
3105.41 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15570194
  • 4120.50 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Der Rotor, die Becher und die Flaschen, die als Satz geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:
  • 6 x 2000 ml (12 l) Kapazität bei max. 4,700 U/min (x 7,187 g max. RZB);
  • 8 x 2000 ml (16 l)  Kapazität bei max. 3,900 U/min (5,374 x g max. RZB) Anwendung
  • Der leicht zu verwendende innovative 2000 ml-Becher und das Flaschendesign mit weitem Hals erfordern keine Brücke und widerstehen 1000 Zyklen
  • Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 60 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
  • 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ovaler Becher (2er-Satz)
Ausschwingrotor
2.000 ml-Ausschwingrotorsets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2.000 ml BIOS Ausschwingrotoren >