Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 77503-054630
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- C18-Phase mit Polarer Endkappe
- Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4.6 mm | |
50 mm | |
2 bis 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil™ C18 | |
12% | |
Ja |