Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur
Erzielen Sie eine bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit, insbesondere bei Titrationen. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur liefert genaue und präzise Volumina.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 03034G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10771693
  • 132.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Konformität bestätigt
  • Blaue Graduierung
  • Mit Glasküken im oberen Absperrhahn
  • Mit geradem Absperrhahn aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0.02 ml
Blau
Glas
Klasse AS
Borosilikatglas
Bürette mit Hammerschlagstruktur
Gerade
±0.02 ml
EN ISO 385
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur > dimCapacityMetric: 10 ml