Learn More
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten
Zum einmaligen Gebrauch. Sartorius Vivaflow™ 50 Crossflow-Kassetten sind gebrauchsfertig für die Filtration und Konzentration von Proben von 100 ml bis 5 l.
Marke: Sartorius VF05C4
Beschreibung
Optimal geeignet für Anwendungen wie Aufkonzentration von Zellkulturüberständen, Viren und Wasser, z. B. in Fischaufzuchtanlagen. Dieses kostengünstige Produkt bietet eine Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die von keinem anderen Laborfiltrationssystem auf dem Markt erreicht wird. Der Flip-Flow-Dünnkanal-Rückfließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen. Ein einzelnes 50 cm-2 Modul reduziert normalerweise 500 ml auf 15 ml in weniger als 50 min. Mit einer einzigen Spülung kann eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht werden. Bis zu sechs dieser einzigartigen Steckmodule können zur Kapazitätssteigerung miteinander verbunden werden, was zu einem Fassungsvermögen von mehreren Litern führt. Vivaflow 50 ist für einmaligen Gebrauch konzipiert. Alle Zubehörteile für die Probenkonzentrierung sind mit Ausnahme einer Peristaltikpumpe mit Pumpenkopf für 16er Schläuche im Lieferumfang enthalten. Für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel kann dem System ein abgedichtetes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml hinzugefügt werden.
- Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
- Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
- Gebrauchsfertige Einzelkassetten
- Einfache Einrichtung von mehreren Kassetten
- Wirtschaftliches Einwegprodukt
Erforderliche Ausstattung
Das Vivaflow 50 Standardpaket enthält zwei Kassetten, Schläuche, Durchflussbegrenzer, einen Reihenverbinder und Hochdruckpumpenschläuche. Alles, was Sie noch brauchen, ist eine Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf für Schläuche mit 6.4 mm Außendurchmesser (Größe 16).
Für den parallelen oder seriellen Betrieb von mehr als zwei Vivaflow 50 Geräten
Zur Beschleunigung der Aufkonzentration können bis zu sechs Vivaflow 50 Kassetten einfach über 2 T-Stücke zum Anschluss von 2 Vivaflow Kassetten am Eingang und am Ausgang angeschlossen werden, während die Geräte dazwischen mit Reihenverbindern verbunden werden. Eine optionale Druckanzeige (Fisher Kat.-Nr. 14-558-332) kann für die optimale Kontrolle am Einlass verwendet werden.
Einzigartige Leistungsfähigkeit
Ein einzelnes 50 cm-2 Modul verringert normalerweise 500 ml auf weniger als 15 ml in unter 50 Minuten. Weniger als 10 ml Mindestrückführung bei höchsten Konzentrationen. Weniger als 1.5 ml nicht rückgewinnbares Restvolumen. Nahezu vollständige Rückgewinnung mit einer einzigen 10 ml-Spülung.
Spezifikation
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
Regenerierte Cellulose | |
100 mL to 3 L | |
50 cm2 | |
Filtratschlauch, Peristaltikschläuche der Größe 16, Durchflussbegrenzer und Anschlüsse | |
200 bis 400 ml/min | |
140 °F | |
Crossflow-Kassette | |
10 ml bis 1 l | |
4,21 in. | |
0,98 in. | |
2,5 cm | |
3,3 in. | |
8,4 cm |
Cassette | |
Polycarbonat | |
100000 | |
Non-sterile | |
Überstandskonzentration in der Zellkultur, Virenkonzentration und Wasserkonzentration | |
45 psi | |
2 Packung | |
60 °C | |
0.33 bis 33.8 oz. | |
10.7 x 2.5 x 8.4 cm (4.21 x 0.98 x 3.3 in.) | |
10,7 cm | |
0.59 in. | |
1,5 cm | |
0.011 in. | |
0,03 cm |