Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
818.98 € - 1030.39 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10560126
|
Thermo Scientific™
77503-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
878.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10027354
|
Thermo Scientific™
77503-054630 |
50 mm | 4.6 mm |
818.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10598985
|
Thermo Scientific™
77503-102130 |
100 mm | 2.1 mm |
964.57 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10518035
|
Thermo Scientific™
77503-104630 |
100 mm | 4.6 mm |
929.53 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10173943
|
Thermo Scientific™
77503-152130 |
150 mm | 2.1 mm |
1030.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10668445
|
Thermo Scientific™
77503-153030 |
150 mm | 3 mm |
1025.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10438204
![]() |
Thermo Scientific™
77503-154030 |
150 mm | 4 mm |
975.96 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10702887
|
Thermo Scientific™
77503-154630 |
150 mm | 4.6 mm |
997.62 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
LC/MS | |
2 bis 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil™ C18 | |
12% | |
Ja |