Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex-Mastermix ist so formuliert, dass in einer einzigen Reaktion bis zu 4 Ziele amplifiziert werden, wodurch die Laufzeiten (unter 40 Minuten) verkürzt werden.
Marke: Applied Biosystems™ 4461881
Beschreibung
- Optimiert für das Multiplexing – validiert für die Quadplex-Genexpression- und Genotypisierungs-Assays
- Erstklassige Leistung – überragende Empfindlichkeit, Genauigkeit, dynamischer Bereich und Spezifität
- Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung schneller und standardmäßiger Instrumente: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Nahtlose Integration in Ihre Experimente – validiert mit Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays und TaqMan™ QSY™ Sonden für Genexpressions- und Genotypisierungsexperimente
- Schützt vor Verschleppungskontamination – enthält wärmelabile UDG
- Hohe Gerätekompatibilität
Spezifikation
Enthält 1 Röhrchen (1 ml) mit 2X TaqMan™ Multiplex Master Mix, ausreichend für 100 Reaktionen. TaqMan™ Multiplex Master Mix enthält AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glykosylase (UNG), dNTPs (mit dUTP), MUSTANG PURPLE™ -Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer. Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System | |
Multiplex-Mastermix | |
100 Reaktionen | |
2X | |
100 Reaktionen | |
1 ml |
Primer-Sonde | |
Multiplex qPCR | |
Schnell | |
TaqMan™ | |
1 ml | |
Genexpression, Virusnachweis | |
2 X | |
DNA |