Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ cDNA-Synthesekit
Die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III Reverse-Transkriptase (RT) in einem optimierten Format für die Herstellung von Erststrang-cDNA zur Verwendung in der quantitativen Real-Time RT-PCR (qRT-PCR)
Marke: Invitrogen™ 11754050
Beinhaltet: 5x VILO Reaction Mix (200 μl) und eine 10x SuperScript III Enzymmischung (100 μl), die Folgendes enthält: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor und ein firmeneigenes Helferprotein
Beschreibung
VILO ist ein Akronym für variabler Input, linearer Output, und das SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit liefert die konsistentesten Ergebnisse für RT-Experimente mit beispielloser Linearität über das breiteste Spektrum an Input-Material.
- Verwendung des SuperScript VILO cDNA-Synthese-Kits Diese Formulierung sorgt für eine effizientere cDNA-Synthese und kann mit sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an Input-RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in einer 20 μl-Reaktion) verwendet werden, woraus sich eine lineare Reaktion der Abundanz-mRNA ergibt, gemessen mittels qPCR. Das 10x SuperScript Enzymgemisch umfasst SuperScript III RT, den RNaseOUT rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor und ein firmeneigenes Helferprotein
- SuperScript III RT SuperScript III RT ist eine entwickelte Version von M-MLV-RT mit reduzierter RNase H-Aktivität und größerer thermischer Stabilität. Das Enzym kann verwendet werden, um cDNA im Temperaturbereich von 42 °C bis 60 °C zu synthetisieren. Da SuperScript III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. RNaseOUT Rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor schützt vor dem Abbau der Ziel-RNA aufgrund von Ribonuklease-Kontamination.
- Optimierter Puffer Das 5X VILO Reaktionsgemisch enthält Random-Primer, MgCl2 und dNTPs in einer Puffer-Formulierung, die für qRT-PCR optimiert wurde
- Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 5X VILO-Reaktionsgemisch mit Random-Primern, dNTPs und MgCl2 • 10X SuperScript III Enzymmischung mit SuperScript III RT, RNaseOUT Rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor und proprietärem Helferprotein Im Gefriergerät lagern (-5 bis -30 °C). |
|
Kit | |
60 min | |
42 °C | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Master Mix | |
Bis 10 kb |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
50 Reaktionen | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
50 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3027224 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 11754050,11754050_LITL18 PROMO |
2965811 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 11754050,11754050_LITL18 PROMO |
2478054 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11754050,11754050_LITL18 PROMO |
2528480 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11754050,11754050_LITL18 PROMO |
2772058 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11754050,11754050_LITL18 PROMO |