Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex-Mastermix ist so formuliert, dass in einer einzigen Reaktion bis zu 4 Ziele amplifiziert werden, wodurch die Laufzeiten (unter 40 Minuten) verkürzt werden.
162.00 € - 5290.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | Multiplex qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15480614
|
Applied Biosystems™
4461881 |
1 ml |
162.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15529001
|
Applied Biosystems™
4461882 |
5 ml |
720.00 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15441823
|
Applied Biosystems™
4461884 |
2 x 5 ml |
1300.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15564279
|
Applied Biosystems™
4484262 |
5 x 5 ml |
2895.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15362326
|
Applied Biosystems™
4484263 |
10 x 5 ml |
5290.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15420624
|
Applied Biosystems™
4486295 |
50 ml |
5210.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Optimiert für das Multiplexing – validiert für die Quadplex-Genexpression- und Genotypisierungs-Assays
- Erstklassige Leistung – überragende Empfindlichkeit, Genauigkeit, dynamischer Bereich und Spezifität
- Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung schneller und standardmäßiger Instrumente: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Nahtlose Integration in Ihre Experimente – validiert mit Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays und TaqMan™ QSY™ Sonden für Genexpressions- und Genotypisierungsexperimente
- Schützt vor Verschleppungskontamination – enthält wärmelabile UDG
- Hohe Gerätekompatibilität
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Multiplex qPCR | |
Schnell | |
Multiplex-Mastermix | |
2X | |
DNA |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase | |
TaqMan™ | |
Genexpression, Virusnachweis | |
2 X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix