Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex-Mastermix ist so formuliert, dass in einer einzigen Reaktion bis zu 4 Ziele amplifiziert werden, wodurch die Laufzeiten (unter 40 Minuten) verkürzt werden.
Marke:  Applied Biosystems™ 4486295
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15420624
  • 5210.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimiert für das Multiplexing – validiert für die Quadplex-Genexpression- und Genotypisierungs-Assays
  • Erstklassige Leistung – überragende Empfindlichkeit, Genauigkeit, dynamischer Bereich und Spezifität
  • Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung schneller und standardmäßiger Instrumente: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
  • Nahtlose Integration in Ihre Experimente – validiert mit Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays und TaqMan™ QSY™ Sonden für Genexpressions- und Genotypisierungsexperimente
  • Schützt vor Verschleppungskontamination – enthält wärmelabile UDG
  • Hohe Gerätekompatibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4486295
Chargennummer2788548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4486295
Chargennummer2813260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4486295
Chargennummer2813856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4486295
Chargennummer2857738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4486295
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix > 50 ml