Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
Marke: Invitrogen™ L7007
656.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Das LIVE/DEAD BacLight Bakterielle Viabilitätskit für die Mikroskopie ist ein praktisches und einfach zu verwendendes Kit zur Überwachung der Lebensfähigkeit bakterieller Populationen als Funktion der Integrität der Zellmembran. Zellen mit geschädigter Membran, die als tot oder sterbend betrachtet werden, zeigen eine Rotfärbung, während Zellen mit intakter Membran grün gefärbt werden.
Analyse von Bakterien, Bakterielle Viabilität und Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bakterien | |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluorometer, Durchflusszytometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
480, 490 nm | |
BacLight™, LIVE/DEAD™ | |
Raumtemperatur |
Rot, grün | |
LIVE/DEAD™ BacLight™ Kit zur Bakterienviabilität, für Mikroskopie | |
Viabilitätsassay | |
Bakterien-Viabilitäts-Kit | |
500, 635 nm | |
Röhrchen, 96-Well-Platte, Objektträger | |
1 kit |