Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Artikelnummer. p-4918070 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Platten
500 Platten
Packungsgröße:
20 Stück
500 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15352476
Marke: Applied Biosystems™ 4483348
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Für 96-Well Mikrotiterplatten
Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNAse- und PCR-Inhibitor-frei
  • Zur Verwendung im Labor
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Hohe mechanische Stabilität und flache Form, umfassende Erfüllung aller Erfordernisse des Arbeitsablaufs
  • Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren ermöglichen die Verhinderung der Bindung von DNA, RNA und Enzymen, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet
  • ANSI™/SBS-konforme Bauweise
  • Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hoher Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe
  • Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Schnelle PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung 20 96-Well-Platten. Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch, Durchsichtig
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell, standardmäßig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung im Labor