Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ 4379878
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10229724
  • 391.00 € / 150 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: je 2 x 75 ml GeneAmp&10X PCR-Puffer II und MgCl2 Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen zu je 100 μl.
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
Die enthaltene MgCl2-Lösung sorgt für Vielseitigkeit bei der Optimierung der PCR und der maximalen PCR-Leistung:
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation
  • Frei von Magnesiumionen und Bereitstellung separater MgCl2-Lösung
  • Erhältlich in verschiedenen praktischen Größen mit separater MgCl2-Lösung für mehr Vielseitigkeit
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 2 x 75 ml GeneAmp™ 10X PCR-Puffer II und MgCl2, ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen von je 100 µl.
Bei -15 bis-25 °C lagern.
PCR Buffer
Nasseis
10X
Kit
AmpliTaq DNA-Polymerase
2 × 75 ml
Standard-PCR
10 X
150 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2814748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4379878
Chargennummer2808318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4379878
Chargennummer2834960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4379878
Chargennummer2868761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4379878
Chargennummer2906095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4379878
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2 > 2 x 75 ml