Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
53.75 € - 391.00 €
Spezifikation
Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
---|---|
Produkttyp | PCR Buffer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Konzentration | 10X |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 10 X |
Beinhaltet: je 2 x 75 ml GeneAmp&10X PCR-Puffer II und MgCl2 Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen zu je 100 μl.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10219774
|
Applied Biosystems™
N8080010 |
1 × 1,5 ml |
53.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10229724
|
Applied Biosystems™
4379878 |
2 × 75 ml |
391.00 €
150 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10219164
|
Applied Biosystems™
N8080130 |
6 × 1,5 ml |
161.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
Die enthaltene MgCl2-Lösung sorgt für Vielseitigkeit bei der Optimierung der PCR und der maximalen PCR-Leistung:
- 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation
- Frei von Magnesiumionen und Bereitstellung separater MgCl2-Lösung
- Erhältlich in verschiedenen praktischen Größen mit separater MgCl2-Lösung für mehr Vielseitigkeit
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
Standard-PCR | |
10 X |
PCR Buffer | |
10X | |
Kit |