Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ N8080130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10219164
  • 161.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: je 2 x 75 ml GeneAmp&10X PCR-Puffer II und MgCl2 Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen zu je 100 μl.
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
Die enthaltene MgCl2-Lösung sorgt für Vielseitigkeit bei der Optimierung der PCR und der maximalen PCR-Leistung:
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation
  • Frei von Magnesiumionen und Bereitstellung separater MgCl2-Lösung
  • Erhältlich in verschiedenen praktischen Größen mit separater MgCl2-Lösung für mehr Vielseitigkeit
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 1,5 ml Fläschchen GeneAmp™ 10X PCR-Puffer II und MgCl2, ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen von je 100 µl.
Bei -15 bis-25 °C lagern.
PCR Buffer
Trockeneis
10X
100 Reaktionen
9 ml
AmpliTaq DNA-Polymerase
6 × 1,5 ml
Standard-PCR
10 X
Kit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2823903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080130
Chargennummer2860484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberN8080130
Chargennummer2894852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberN8080130
Chargennummer2894848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberN8080130
Chargennummer2926720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberN8080130
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2 > 6 x 1,5 ml