Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in nur 5 Minuten
Marke:  Extract All 4403319
122.22 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11571296
  • 198.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mischen Sie einfach Ihre Probe mit der gelieferten DNA-Lyse-Lösung. Inkubieren Sie 3 Minuten lang und fügen Sie die ebenfalls mitgelieferte DNA-Stabilisierungslösung hinzu.
Nach der Extraktion kann die stabile PCR-Amplifikation, je nach Anwendung, entweder mit TaqMan™ GTXpress™ Mastermix oder mit TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix (nur voramplifizierte Probe) abgeschlossen werden. Die PCR kann für Thermocycling in Standard- und Schnellzyklus-Modi durchgeführt werden. Das DNA EXTRACT ALLE Reagenzkit ist im TaqMan Sample-to-SNP Kit enthalten, sodass Details zum Arbeitsablauf im TaqMan™ Sample-to-SNP Benutzerhandbuch zu finden sind.
Die Bedingungen für das Thermocycling sollten entsprechend der verwendeten Mastermischung eingehalten werden. TaqMan™ GTXpress™ Mastermix wird für die PCR-Amplifikation von Proben benötigt, die mit dem DNA EXTRACT ALL Reagenzkit vorbereitet wurden. Wenn die Probe einer Präamplifikation unterzogen wurde, kann auch OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix verwendet werden.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
5 ml
5 min
Alle extrahieren
Zelllysepuffer
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403319
Chargennummer2789518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403319
Chargennummer2832614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403319
Chargennummer2838989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403319
Chargennummer2838994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4403319
Name des Produkts
Extract All DNA Extract All Reagents Kit > 5 ml