Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in nur 5 Minuten
198.00 € - 4990.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern. |
---|---|
Produktlinie | Alle extrahieren |
Reagenztyp | Zelllysepuffer |
Prüfzeit | 5 min |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11571296
|
Extract All
4403319 |
5 ml |
198.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11561296
|
Extract All
4402616 |
20 mL |
756.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11551296
|
Extract All
4402599 |
200 mL |
4990.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mischen Sie einfach Ihre Probe mit der gelieferten DNA-Lyse-Lösung. Inkubieren Sie 3 Minuten lang und fügen Sie die ebenfalls mitgelieferte DNA-Stabilisierungslösung hinzu.
Nach der Extraktion kann die stabile PCR-Amplifikation, je nach Anwendung, entweder mit TaqMan™ GTXpress™ Mastermix oder mit TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix (nur voramplifizierte Probe) abgeschlossen werden. Die PCR kann für Thermocycling in Standard- und Schnellzyklus-Modi durchgeführt werden. Das DNA EXTRACT ALLE Reagenzkit ist im TaqMan Sample-to-SNP Kit enthalten, sodass Details zum Arbeitsablauf im TaqMan™ Sample-to-SNP Benutzerhandbuch zu finden sind.
Die Bedingungen für das Thermocycling sollten entsprechend der verwendeten Mastermischung eingehalten werden. TaqMan™ GTXpress™ Mastermix wird für die PCR-Amplifikation von Proben benötigt, die mit dem DNA EXTRACT ALL Reagenzkit vorbereitet wurden. Wenn die Probe einer Präamplifikation unterzogen wurde, kann auch OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix verwendet werden.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Zelllysepuffer | |
Flüssig |
Alle extrahieren | |
5 min |
Sicherheit und Handhabung
- DNA Extract All Reagents Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide