Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in nur 5 Minuten
Marke: Extract All 4402599
Beschreibung
Mischen Sie einfach Ihre Probe mit der gelieferten DNA-Lyse-Lösung. Inkubieren Sie 3 Minuten lang und fügen Sie die ebenfalls mitgelieferte DNA-Stabilisierungslösung hinzu.
Nach der Extraktion kann die stabile PCR-Amplifikation, je nach Anwendung, entweder mit TaqMan™ GTXpress™ Mastermix oder mit TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix (nur voramplifizierte Probe) abgeschlossen werden. Die PCR kann für Thermocycling in Standard- und Schnellzyklus-Modi durchgeführt werden. Das DNA EXTRACT ALLE Reagenzkit ist im TaqMan Sample-to-SNP Kit enthalten, sodass Details zum Arbeitsablauf im TaqMan™ Sample-to-SNP Benutzerhandbuch zu finden sind.
Die Bedingungen für das Thermocycling sollten entsprechend der verwendeten Mastermischung eingehalten werden. TaqMan™ GTXpress™ Mastermix wird für die PCR-Amplifikation von Proben benötigt, die mit dem DNA EXTRACT ALL Reagenzkit vorbereitet wurden. Wenn die Probe einer Präamplifikation unterzogen wurde, kann auch OpenArray™ Genotypisierungs-Mastermix verwendet werden.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
200 mL | |
5 min |
Alle extrahieren | |
Zelllysepuffer | |
Flüssig |