Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
GREENER_CHOICE
Amplifikation einer großen Bandbreite von DNA-Sequenzen bei Verwendung mit dem erweiterten AmpliTaq 360 Puffer und 360 GC-Enhancer
Marke:  Applied Biosystems™ 4398828
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10055024
  • 556.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: AmpliTaq 360 DNA-Polymerase wird mit 5 U/μl mit 10x AmpliTaq& 360 PCR-Puffer, 25 mM M2Cl2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise werden 1.5 ml jedes AmpliTaq 360 Puffers, 25 mM MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegens exprimiert in E. coli. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2807587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398828
Chargennummer2822287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398828
Chargennummer2830635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398828
Chargennummer2807582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398828
Chargennummer2858124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4398828
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase > 1000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.