Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
Amplifikation einer großen Bandbreite von DNA-Sequenzen bei Verwendung mit dem erweiterten AmpliTaq 360 Puffer und 360 GC-Enhancer
Marke:  Applied Biosystems™ 4398891
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10792107
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: AmpliTaq 360 DNA-Polymerase wird mit 5 U/μl mit 10x AmpliTaq& 360 PCR-Puffer, 25 mM M2Cl2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise werden 1.5 ml jedes AmpliTaq 360 Puffers, 25 mM MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegens exprimiert in E. coli. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
AmpliTaq 360 DNA Polymerase wird bei 5 U/μl mit 10x AmpliTaq 360 PCR-Puffer, 25 mM M2 Cl geliefert.2 und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise werden 1.5 ml jedes AmpliTaq 360 Puffers, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegens exprimiert in E. coli. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt. Bei Lagerung bei -15 bis -25 °C behält dieses Produkt die Leistung mindestens bis zum Verfallsdatum bei, das auf dem Etikett des Röhrchens angegeben ist. Vor der Verwendung gefrorene Komponenten auf Raumtemperatur auftauen und gut mischen. Das Produkt ist garantiert bis zu 12 Monate haltbar, wie durch das Verfallsdatum angegeben.
Mittel
5' bis 3'
5 U/μL
3'-A
5 kb oder weniger
Stand-alone enzyme
AmpliTaq 360 DNA Polymerase
1500 Einheiten
1 X
Separate Komponenten
DNA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase > 1500 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.