Learn More
Fisherbrand™ Model 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12337338 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
FB120
Elektrische Anforderungen:
220/230 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12337338
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Generator, Konverter, Kabel, Schraubenschlüsselsatz
Zur Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml
Dieser Ultraschall-Dismembrator dient zur effektiven Analyse und Probenvorbereitung kleiner Probengrößen. Der Fisher Scientific™ Model 120 Ultraschall-Homogenisator kann manuell und programmiert betrieben werden, sodass gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse möglich sind. Zur Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml.
  • Verarbeitet 0,2 bis 50 ml
  • 120 Watt
  • Programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden
  • Überlastschutz
  • Pulsemodus (1 Sekunde bis 59 Sekunden)
  • Energieanzeige (Watt und Joule)
  • Verfügbares Zubehör: 3 Sondengrößen für einzelne Proben, Sonotrode mit acht Spitzen für erhöhten Probendurchsatz, Becher-Sonotrode für indirekte Ultraschallbehandlung
  • Leichter handgeführter Konverter
HINWEIS: Dieser Artikel verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung(220/230 V); stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Details erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Bestellinformation
Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Spannung 220/230 V
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20 KHz (Ultraschallfrequenz)
Wirkleistung 120 W
Volumenbereich (metrisch) 0,2 bis 50 ml
Abmessungen (L x B x H) 13,5 x 8 x 6 in. (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 cm
Länge (angloamerikanisch) 13,5 in.
Länge (metrisch) 34,29 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20,32 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellaufbruch, Proteinextraktion, DNA-Aufscheren/Chip-Assay
Enthält Generator, Konverter, 0.12 Zoll Durchmesser, Sonde, Stromkabel, Steckschlüsselsatz
Modell FB120
Zeitschaltuhr 1 s bis 10 h