Learn More
Brady™ Rutschfestes Markierband aus laminiertem Polyester
Antirutsch-Band, gestreift
Marke:  Brady™ 078183
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11315990
  • 104.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement
  • Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
Spezifikation
ANTI-SKID TAPE YEL 50MMX18M
18 m x 50 mm
59.1 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
1.97 in.
Dauerhaftes Acryl
Polyester
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Gelb
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
18 mm
-40°F to +158°F
0,162 mm
50 mm
Gelb
Rutschfestes Klebeband
Name des Produkts
Brady™ Rutschfestes Markierband aus laminiertem Polyester > Farbe: gelb; Abmessungen:18 x 50 mm (L x B)