Learn More
Brady™ Rutschfestes Markierband aus laminiertem Polyester
Antirutsch-Band, gestreift
104.00 € - 106.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung |
Verpackungsmenge | 1 Rolle |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40°F to +158°F |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11761645
|
Brady™
078147 |
Schwarz |
106.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11315990
|
Brady™
078183 |
Gelb |
104.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement
- Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm |
Polyester | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rutschfestes Markierband aus laminiertem Polyester