Learn More
3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971
Artikelnummer. 17818466
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 17818466
Marke: 3M™ 7100253141
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einem Vinyl-Trägermaterial für schwere Lasten mit Gummiklebstoff. Das strapazierfähige, langlebige Trägermaterial hält der Belastung durch Paletten und hohem Gabelstaplerverkehr stand und lässt sich rückstandsfrei ablösen.
Ein strapazierfähiges Klebeband für härteste Beanspruchungen
Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 wurde speziell für Bereiche entwickelt, die stärksten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die kräftige Farbe des Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch nach starkem Abrieb, z. B. aufgrund des Anrauens durch Palettenverschub und schweres Gerät bei. Das strapazierfähige Trägermaterial ist flach und rollt sich nicht auf, sodass sich die Kanten nicht aufwölben und damit die Lebensdauer des Bodenmarkierungsbands beeinträchtigen. Der Gummiklebstoff sorgt für starke Haftung auf Fußböden, lässt sich aber dennoch selbst nach langer Standzeit rückstandsfrei in einem Stück ablösen. Dieses Klebeband hat kein Schutzpapier und kann mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 oder per Hand leicht angebracht werden. Dieses Bodenmarkierungsband eignet sich ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Fertigung und ist in einer Vielzahl von Farben und Breiten bis zu 610 mm erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 32.9 m x 50.8 mm
Ausführung Rubber Adhesive
Zur Verwendung mit (Anwendung) Floor and Safety Marking
Dicke 0.432 mm
Klebstofftyp Rubber
Farbe Blau
Material Vinyl
Typ Tape