Learn More
LIN54 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531777
Artikelnummer. 13456297
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (97%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
LIN54 is a component of the LIN, or DREAM, complex, an essential regulator of cell cycle genes (Schmit et al., 2009 [PubMed 19725879]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
LIN54 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated