Learn More
PIGO Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531201
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13445717
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene encodes a protein that is involved in glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid which contains three mannose molecules in its core backbone. The GPI-anchor is found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. This protein is involved in the transfer of ethanolaminephosphate (EtNP) to the third mannose in GPI. At least two alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PIGO Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated