Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
229.00 € - 1550.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11730659
|
Sigma Laborzentrifugen™
12092 |
12 x 1,5/2,2 ml | 15596 | Sigma 1-14 und 1-14K |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11740659
|
Sigma Laborzentrifugen™
12082 |
12 x 1,5/2,2 ml | 15183 | Sigma 1-14 und 1-14K |
443.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10413493
|
Sigma Laborzentrifugen™
12083 |
18 x 1,5/2,2 ml | 14448/15673 | Sigma 1-14 |
483.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15378860
|
Sigma Laborzentrifugen™
12136 |
36 x 1,5/2,0 ml | 20627 | Sigma 1-16 und 1-16K |
1550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10694083
|
Sigma Laborzentrifugen™
12084 |
24 x 1,5/2,2 ml | 16163 | Sigma 1-14 und 1-14K |
680.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10016331
|
Sigma Laborzentrifugen™
12024 |
24 x 1,5/2,2 ml | 20627 | Sigma 1-15P, 1-16, 1-16K |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11780659
|
Sigma Laborzentrifugen™
12085 |
16 x 1,5/2,2 ml; 16 x 0,5/0,7 ml | 15672 | Sigma 1-14 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
Winkelrotor |