Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
24 x 1,5/2,2 ml | |
Sigma 1-15P, 1-16, 1-16K | |
Polysulfon-Deckel 17828, hermetischer Kunststoffdeckel |
Winkelrotor | |
20627 | |
45° |