Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48000kg
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
12 x 1,5/2,2 ml | |
Sigma 1-14 und 1-14K | |
Polysulfon-Deckel 17882 |
Winkelrotor | |
15183 | |
45 ° |