Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12083
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
18 x 1,5/2,2 ml | |
3,2 bis 6,4 cm | |
Sigma 1-14 | |
Polysulfon-Deckel 17882 |
Winkelrotor | |
14448/15673 | |
3,2/2,5 cm | |
32/57° |