Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Sigma™ Series 1 aus Aluminium
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Großer maximaler Drehzahlbereich
Spezifikation
Aluminium | |
36 x 1,5/2,0 ml | |
Sigma 1-16 und 1-16K | |
Biosicherer Aluminiumdeckel |
Winkelrotor | |
20627 | |
30/50° |